Learn More
Nabertherm™ Four tubulaire avec régulateur B410
Fours tubulaires compacts utilisables durant une variété d’applications universelles. Four tubulaire Nabertherm™ avec régulateurs B410 équipés d’un tube de travail standard en céramique C530 et avec deux bouchons en fibre, pour un rapport qualité/prix imbattable.
3009.00€ - 3814.80€
Spécification
Type | Four tubulaire compact |
---|---|
Affichage | Affichage LC bleu / blanc, uni |
Comprend | Model B410 Controller |
Matériau | Acier inoxydable |
Hauteur (métrique) | 508 mm |
Code produit | Marque | max. (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | max. (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15436582
|
Nabertherm™
R-151B2AN |
1200°C | 434 mm | N/A | ||||||
15476592
|
Nabertherm™
R-151B3AN |
1300°C | 434 mm | N/A | ||||||
15476582
|
Nabertherm™
R-251B2AN |
1200°C | 670 mm | N/A | ||||||
15496592
|
Nabertherm™
R-251B3AN |
1300°C | 670 mm | N/A | ||||||
Description
- Modèle mono-surface standard
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Diamètre extérieur du tube : de 50 à 170 mm, longueur chauffée : de 250 à 1000 mm
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
- Cinq programmes et quatre segments
- Horloge en temps réel et tube automatique
- Affichage blanc/bleu ordinaire des messages d’état en lettres claires
- Saisie des données avec cadran et boutons à molette
- Bouton Skip (Ignorer) pour tout saut segmenté
- Saisie du programme par étapes de 1°C ou 1 min.
- Configuration possible de l’heure de début et du compteur d’heures de fonctionnement
- Interface optionnelle pour logiciel VCD
Spécification
Four tubulaire compact | |
Model B410 Controller | |
508 mm | |
50 mm |
Affichage LC bleu / blanc, uni | |
Acier inoxydable | |
340 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nabertherm™ Four tubulaire avec régulateur B410