Learn More
Ismatec™ Connecteur de tube, droit, acier 18/8
Connecteur de tube standard pour tubulure de pompe
Marque: Ismatec™ ISM581
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Connecteur standard, droit
- Adapté à une utilisation avec des tubulures de pompe
- Fabrication en acier (18/8)
Spécification
Pour une tubulure de dia. int. de 0,58 mm | |
15 mm | |
6/boîte |
Pour une tubulure de dia. int. de 0,90 mm | |
Tubulure de pompe | |
Structuré |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur