Learn More
OHAUS™ Bloc de tube
Le bloc de tube OHAUS™ est fabriqué en plastique Valox 357 et accueille une variété de tubes.
610.00€ - 664.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Agitateur |
---|---|
Matériau | Plastique Valox 357 |
Type | Accessoire, bloc |
Code produit | Marque | Capacité | No. of Places | Dimension du tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | No. of Places | Dimension du tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15712549
|
OHAUS™
30400129 |
Tubes | 30 | 0,5 ml |
650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15722549
|
OHAUS™
30400130 |
Tubes | 24 | 1,5 ml |
650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15732549
|
OHAUS™
30400131 |
Tubes | 24 | 2 ml |
650.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15742549
|
OHAUS™
30400132 |
Tubes | 24 | 5 à 7 ml | |||||
15752549
|
OHAUS™
30400133 |
Cryotubes | 24 | 2 ml |
650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15762549
|
OHAUS™
30400134 |
Eppendorf Tubes | 9 | 5 ml |
610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15772549
|
OHAUS™
30400135 |
Tubes coniques | 8 | 15 ml |
650.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15782549
|
OHAUS™
30400136 |
Tubes coniques | 4 | 50 ml |
650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Conçu pour maintenir fermement les tubes en place
- Applications : cultures cellulaires, cultures bactériennes et de levures, immunoessais, études protéiques, techniques de transfert, coloration et décoloration des gels, études de solubilité, procédures d’extraction, ADN, ARN, hybridations, réactions enzymatiques, dosages ELISA
Spécification
Agitateur | |
Plastique Valox 357 | |
Accessoire, bloc |