Learn More
OHAUS™ Bloc de tube
Click to view available options
Capacité:
Cryotubes
Eppendorf Tubes
Tubes
Tubes coniques
No. of Places:
4
8
9
24
30
Dimension du tube:
0,5 ml
1,5 ml
15 ml
2 ml
5 à 7 ml
50 ml
5 ml
Description
- Conçu pour maintenir fermement les tubes en place
- Applications : cultures cellulaires, cultures bactériennes et de levures, immunoessais, études protéiques, techniques de transfert, coloration et décoloration des gels, études de solubilité, procédures d’extraction, ADN, ARN, hybridations, réactions enzymatiques, dosages ELISA
Spécification
Spécification
Description | Bloc pour 9 tubes coniques de 15 ml |
À utiliser avec (équipement) | Agitateur |
Capacité | Tubes coniques |
Matériau | Plastique Valox 357 |
No. of Places | 8 |
Type | Accessoire, bloc |
Dimension du tube | 15 ml |
Dimensions (L x l) | 10,67 cm x 14,70 cm |
Dimensions (L x l x H) | 10,67 x 14,7 x 12,7 cm |
Longueur (impériale) | 4,20 po |