Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tube
Marque: Saint Gobain Life Sciences D1069692
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tube à essai PFA• Totalement inerte
• Idéal pour analyse de traces métalliques
• Totalement inerte, non contaminant et translucide
• Stérilisable de façon répétitive et quasiment incassable
• Tube à essai avec bouchon PFA non vissant
• Tube PFA bouché
Spécification
60 mL | |
PFA | |
Bouchon | |
22 mm |
245 mm | |
Analyse de métaux à l’état de traces | |
19 mm |