Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs verticaux à ultra-basse température de -86°C TSU™ Series
Garantissez la meilleure protection et une capacité de stockage optimale pour vos échantillons les plus importants grâce aux congélateurs verticaux TSU™ Series −86°C à ultra-basse température.
Description
Garantissez la meilleure protection et une capacité de stockage optimale pour vos échantillons les plus importants grâce aux congélateurs verticaux Thermo Scientific™ série TSU™ à ultra-basse température de −86°C. Ces congélateurs offrent une performance thermique et une sécurité exceptionnelles grâce à une technologie de pointe.
- Choix de cinq capacités optimisant le stockage des échantillons tout en minimisant l’encombrement du congélateur dans le laboratoire
- Mode haute performance qui offre une uniformité de la température et un pic de variation étroitement contrôlés†— ; pour la plupart des applications, le mode économie d’énergie offre une excellente régulation de la température et 15 % de réduction de la consommation par rapport au mode haute performance
- Augmentation de la capacité interne des tubes de 2 pouces par rapport aux congélateurs—de la génération précédente ; jusqu’à 76 % de gain de capacité pour un encombrement†— identique, avec des tubes CryoBank de 1 ml
- Cinq tailles sont disponibles pour satisfaire les laboratoires, capacité exceptionnelle par rapport à leur encombrement‡
- Surveillance du fonctionnement du congélateur 24h/24 et7j/7 et accès à un journal détaillé des événements
- Pour obtenir un rapport, iI suffit de télécharger le rapport du journal des événements sur un périphérique portable
- Réfrigérants écologiques sans CFC/HCFC
- Compresseurs haute efficacité pour des performances et une fiabilité exceptionnelles
- Échangeur thermique à plaques brasées pour un transfert de chaleur plus efficace ; joints pour réduire les fuites potentielles et améliorer la fiabilité
- Système de contrôle de l’alimentation électrique, facilement accessible via l’écran tactile, pour protéger le congélateur contre les variations de tension
- Contacts de l’alarme à distance compatibles avec des systèmes d’alarme et de surveillance externes
- Utilisation de sondes ou d’instruments externes grâce à deux ports d’accès de 1 pouce (25 mm) à l’arrière
- Stockez jusqu’à 15 ans de données en termes de température et d’événements
- Utilisation du nouveau port USB pour télécharger les données de température et le journal des événements ou les paramètres du congélateur afin de les transférer dans une autre unité
- Protège le condenseur de la poussière pouvant limiter les performances de réfrigération et exposer les échantillons à des risques plus importants
- Possibilité de stocker jusqu’à 278 lb d’échantillons (selon le modèle de congélateur) sur les étagères renforcées en acier inoxydable
- Joint chauffant 4×7 avec quatre points de contact de sécurité et sept zones de protection pour optimiser la température de l’armoire et éliminer l’accumulation de givre
- Maintien de la température de l’armoire à chaque ouverture grâce à quatre portes intérieures isolées en polystyrène constituées d’aimants à base de terres rares et intégrés aux portes, éliminant les loquets ou aimants exposés
- Choix de plusieurs options, notamment un système de secours LN2 et CO2, un enregistreur graphique, une gamme de racks en acier inoxydable et un verrouillage mains libres
† Comparaison des modes économie d’énergie et haute performance.
‡ Selon des données de performance internes ; données internes, mai 2011