Learn More
TSPAN10 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène TSPAN10
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16883064
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14430-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
16873064
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14430-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Description
Description
TSPAN10 belongs to the tetraspanin (TM4SF) family. It is a multi-pass membrane protein. The exact function of TSPAN10 remains unknown.
Spécification
Spécification
TSPAN10
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9H1Z9
83882
TSPAN10 Fusion Protein Ag5807
Primary
-20°C
TSPAN10
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
OCSP, Oculospanin, tetraspanin 10, Tspan 10, TSPAN10
TSPAN10
IgG
Antigen Affinity Chromatography