Learn More
Tryptamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.00€ - 315.00€
Identifiants chimiques
CAS | 61-54-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.22 |
Numéro MDL | MFCD00005661 |
Clé InChI | APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptamin |
CID PubChem | 1150 |
ChEBI | CHEBI:16765 |
Nom IUPAC | 2-(1H-indol-3-yl)éthanamine |
SMILES | NCCC1=CNC2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10720891
|
Thermo Scientific Acros
186120100 |
10 g | Flacon en verre |
29.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10427390
|
Thermo Scientific Acros
186120500 |
50 g | Flacon en verre |
93.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11996611
|
Thermo Scientific Acros
186122500 |
250 g | Flacon en verre |
315.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
61-54-1 | |
160.22 | |
APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N | |
1150 | |
2-(1H-indol-3-yl)éthanamine |
C10H12N2 | |
MFCD00005661 | |
tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptamin | |
CHEBI:16765 | |
NCCC1=CNC2=CC=CC=C12 |
Spécification
Tryptamine | |
113.0°C to 117.0°C | |
137.0°C (0.1 mmHg) | |
Authentique | |
C10H12N2 | |
22,I,636 | |
tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptamin | |
APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N | |
2-(1H-indol-3-yl)éthanamine | |
1150 | |
160.22 | |
Flocons ou poudre cristalline |
61-54-1 | |
Blanc | |
185°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00005661 | |
15,9976 | |
Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, practically insoluble in ether, benzene and, chloroform | |
NCCC1=CNC2=CC=CC=C12 | |
160.22 | |
CHEBI:16765 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-510-5
RUO – Research Use Only