Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu trypan, teneur en colorant >60 %
Code produit. 11468517
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Trypan blue is commonly used in microscopy (for cell counting) and in laboratory mice for assessment of tissue viability. Used in dye exclusion studies in cell culture. A viability dye for quantifying live versus dead cells with permeable membranes, blue. It is also used to identify islet cell cluster cell viability from caprine pancreatic samples. It is also useful to observe hyphea of fungi and Stramenopiles. Trypan blue solution may be used in trypan blue based cytotoxitiy and proliferation assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bleu de trypan est couramment utilisé en microscopie (pour le comptage cellulaire) et chez les souris de laboratoire pour l’évaluation de la viabilité des tissus. Utilisé dans les études d’exclusion des colorants dans la culture cellulaire. Colorant de viabilité pour quantifier les cellules vivantes et les cellules mortes avec des membranes perméables, bleu. Il est également utilisé pour identifier la viabilité cellulaire du cluster de cellules des îlots provenant d’échantillons pancréatiques caprins. Il est également utile d’observer les hyphes des champignons et des stramenopiles. La solution de bleu de trypan peut être utilisée dans les dosages de cytotoxicité et de prolifération à base de bleu de trypan.
Solubilité
Soluble dans l’eau (10 mg/ml à 25°C), l’éthanol (0,6 mg/ml) et l’EGME (20 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-57-1
Formule moléculaire C34H24N6Na4O14S4
Poids moléculaire (g/mol) 960.79
Numéro MDL MFCD00003969
Clé InChI WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
Synonyme C.I. 23850; Direct Blue 14
CID PubChem 9562061
Nom IUPAC tetrasodium (3Z)-5-amino-3-[2-(4'-{2-[(2Z)-8-amino-1-oxo-3,6-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-ylidene]hydrazin-1-yl}-3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)hydrazin-1-ylidene]-4-oxo-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Trypan Blue
Point de fusion >300°C
Note relative au nom dye content >60%
Merck Index 14,9792
Informations sur la solubilité Soluble in water (10mg/ml at 25°C),ethanol (0.6mg/ml),and EGME (20mg/ml).
Poids de la formule 960.82
Quantité 100 g