Learn More
Kimberly-Clark™ Pantalon de protection respirant contre les éclaboussures et les particules KLEENGUARD™ A50
Click to view available options
Dimensions:
2XL
3XL
Description
- Approuvées comme équipement de conception complexe (catégorie 3) – Offrant une protection aux niveaux spécifiés pour les types 5 et 6 par le CEN
- Pantalon de protection à usage unique et respirant, conçu pour un confort et une sécurité accrus, offrant une protection anti-statique et générale contre les éclaboussures d’eau ou de produits chimiques, les liquides et les particules de poussière
- Tissu SMS durable avec traitement supplémentaire pour une protection accrue
- Convient pour une utilisation comme protection contre les particules solides et la contamination radioactive particulaire - EN 1073-2
- Sans silicone, très faible peluchage et traité antistatique - Conformité à la norme EN 1149-5
- Idéale pour la protection contre les poudres et les fibres larges et la protection contre une large gamme de produits chimiques – réduisant la contamination dans les zones critiques
- Appropriée pour une utilisation dans les industries pharmaceutiques, la fabrication, le service public, le domaine de l’électronique, l’agriculture et les zones de peinture par pulvérisation.
Spécification
Spécification
Dimensions | 3XL |
Type de produit | Pantalons |
Matériau | Spunbond Polypropylene |
Couleur | Blanc |
Résistant à | Particules plus grosses, poussières radioactives et éclaboussures de produits chimiques. |
Modèle | Tissu double couche |
À utiliser avec (application) | Lorsque vous travaillez dans les industries chimiques et pharmaceutiques. |