Learn More
Kimberly-Clark™ Pantalon respirant contre les particules et les projections KleenGuard™
Click to view available options
Dimensions:
2XL
3XL
Description
- Approuvé comme EPI de conception complexe (catégorie 3), assurant une protection contre les risques de types 5 et 6 définis par le CEN.
- Pantalons de protection antistatiques à usage unique conçus pour un maximum de confort et de sécurité, offrant une protection générale contre les projections de produits chimiques, de solutions aqueuses, les liquides et les particules de poussière.
- Matériau SMS résistant spécialement traité pour assurer une protection renforcée
- Convient pour la protection contre la contamination par particules solides et radioactives, selon norme EN1073-2.
Spécification
Spécification
Dimensions | 2XL |
Type de produit | Pantalons |
Matériau | Spunbond Polypropylene |
Couleur | Blanc |
Résistant à | Particules plus grosses, poussières radioactives et éclaboussures de produits chimiques. |
Modèle | Tissu double couche |
À utiliser avec (application) | Lorsque vous travaillez dans les industries chimiques et pharmaceutiques. |