Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de troponine T (TNNT1) humaine
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHTNNT1X5
Description
The Human Troponin T (TNNT1) ELISA quantitates Hu TNNT1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TNNT1. Principle of the method The Human TNNT1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La protéine codée par ce gène est la sous-unité de liaison de la tropomyosine du complexe de la troponine, qui se trouve sur le filament mince des muscles striés et régule la contraction musculaire en réponse aux altérations de la concentration d’ions de calcium intracellulaire. Des mutations dans ce gène ont été associées à la cardiomyopathie hypertrophique familiale et à la cardiomyopathie dilatée. Les transcriptions pour ce gène subissent un épissage alternatif complexe qui résulte en de nombreuses isoformes fonctionnellement distinctes. Cependant, la nature pleine longueur de certaines de ces variantes n’a pas encore été déterminée.Spécification
P13805 | |
0,35 ng/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
5 x 96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
7138 | |
<12% | |
Tampon de lavage, Couvercles de plaques adhésives, Concentrat de diluant de dosage, Plaques à 96 puits pré-enduites, Chromogène, Étalon, Anticorps de détection biotinylé, Solution d’arrêt, SAV-HRP | |
5 x 96 tests | |
Recherches cardiovasculaires | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
0,391 ng/ml à 25 ng/ml | |
0,35 ng/ml à 25 ng/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : ADAM-9 humain, angiopoïetine 2, APRIL, BMP-2, BMP-9, C5a, cathepsine L, CD200, CD97, chemérine, DcR3, FABP2, FAP, FGF-19, galectine-3, HGF R, IFN-gamma, IGF-2, IGF-2 R, IL-1R6, IL-24, IL-33, kallicréine 14, légumaine, LOX-1, MBL, néprilysine, Notch-1, NOV, ostéoactivine, PD-1, PGRP-5, serpine A4, sFRP-3, thrombomoduline, TLR2, TRAIL R1, WIF-1. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
ANM,NEM5,STNT,TNT,TNTS | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
ANM, NEM5, STNT, TNT, TNTS | |
1 heures 20 min |