Learn More
Tropolone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Réactif sensible pour les sucres réducteurs. Composé aromatique non benzénoïde, réactif pour la préparation d’hétérocycles et de complexes fusionnés de Ga(III) et In(III).
45.12€ - 449.24€
Identifiants chimiques
CAS | 533-75-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.123 |
Numéro MDL | MFCD00004158 |
Clé InChI | MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins |
CID PubChem | 10789 |
ChEBI | CHEBI:79966 |
Nom IUPAC | 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-triène-1-one |
SMILES | C1=CC=C(C(=O)C=C1)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11413684
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11299.03 |
1 g |
45.12€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423684
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11299.06 |
5 g |
130.65€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433684
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11299.14 |
25 g |
449.24€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tropolone is a sensitive reagent for reducing sugars. A non-benzenoid aromatic compound, Reagent for the preparation of fused heterocycles and complexes of Ga(III) and In(III).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
533-75-5 | |
122.123 | |
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N | |
10789 | |
2-hydroxycyclohepta-2,4,6-triène-1-one |
C7H6O2 | |
MFCD00004158 | |
tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins | |
CHEBI:79966 | |
C1=CC=C(C(=O)C=C1)O |
Spécification
Tropolone | |
50°C to 55°C | |
>110°C (230°F) | |
C7H6O2 | |
1904978 | |
tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins | |
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxycyclohepta-2,4,6-triène-1-one | |
10789 | |
122.12 | |
Cristalline |
533-75-5 | |
115°C (12 mmHg) | |
Flacon en verre | |
MFCD00004158 | |
Hygroscopic | |
Soluble in water. | |
C1=CC=C(C(=O)C=C1)O | |
122.123 | |
CHEBI:79966 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-577-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GU4075000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous azote
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.