Learn More
Tropolone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.80€ - 409.00€
Identifiants chimiques
CAS | 533-75-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.12 |
Numéro MDL | MFCD00004158 |
Clé InChI | MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins |
CID PubChem | 10789 |
ChEBI | CHEBI:79966 |
Nom IUPAC | 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-triène-1-one |
SMILES | C1=CC=C(C(=O)C=C1)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10615962
|
Thermo Scientific Acros
140580010 |
1 g | Flacon en verre |
38.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10533881
|
Thermo Scientific Acros
140580050 |
5 g | Flacon en verre |
119.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10276913
|
Thermo Scientific Acros
140580250 |
25 g | Flacon en verre |
409.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
533-75-5 | |
122.12 | |
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N | |
10789 | |
2-hydroxycyclohepta-2,4,6-triène-1-one |
C7H6O2 | |
MFCD00004158 | |
tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins | |
CHEBI:79966 | |
C1=CC=C(C(=O)C=C1)O |
Spécification
Tropolone | |
50.0°C to 54.0°C | |
115.0°C (12.0 mmHg) | |
Authentique | |
C7H6O2 | |
15, 9963 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethyl ether, acetone, organic solvents | |
C1=CC=C(C(=O)C=C1)O | |
122.12 | |
CHEBI:79966 | |
98% |
533-75-5 | |
Beige / crème à blanc | |
>110°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00004158 | |
tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins | |
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxycyclohepta-2,4,6-triène-1-one | |
10789 | |
122.12 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-577-2
RUO – Research Use Only