Learn More
Tropine DL-tropate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15446519
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Réduit les niveaux cérébraux d’acétylcholine
Tropine DL-tropate is used as a reduces brain levels of acetylcholine, Competitive nonselective antagonist at central and peripheral muscarinic acetylcholine receptors, used in opthalmology to dilate the pupil and in efforts of resuscitation in the treatment of bradycardia and cardiac arrest.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-55-8
Formule moléculaire C17H23NO3
Synonyme DL-Hyoscyamine ; Atropine
Spécification
Quantité 1 g
Description Blanc
À utiliser avec (application) Réduit les niveaux cérébraux d’acétylcholine
Doser 99%
Poids de la formule 289,37g/mol
Sensibilité Sensible à la lumière
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Poudre
Beilstein 91260
Clé InChI RKUNBYITZUJHSG-UHFFFAOYNA-N
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 289.38
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tropine DL-tropat
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tropine DL-tropate