Learn More
Trométhamine, multiofficinal, USP, J.T.Baker™
299.00€ - 851.00€
Identifiants chimiques
CAS | 77-86-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.136 |
Clé InChI | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base |
CID PubChem | 6503 |
ChEBI | CHEBI:9754 |
Nom IUPAC | 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15588244
|
Avantor J.T.Baker
4102-01 |
500 g | Flacon poly |
299.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15598244
|
Avantor J.T.Baker
4102-05 |
2.5 kg | Flacon poly |
851.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
77-86-1 | |
121.136 | |
trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
C4H11NO3 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
6503 | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
Spécification
Tromethamine | |
C4H11NO3 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol | |
6503 | |
121.14 |
77-86-1 | |
trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.136 | |
CHEBI:9754 | |
Multiofficinal / USP |