Learn More
Miele Professional™ Chariot pour laveurs-désinfecteurs
Chariot MF/3 pour le chargement et le déchargement des laveurs et désinfecteurs
Marque: Miele Professional™ 6392900
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une manipulation aisée du boîtier d’instruments mobile
- Grâce à la technologie de levage utilisée par la pression des pieds
- Équipés de 2 roulettes verrouillables
- Hauteur d’alimentation 751 mm, +/-100 mm
Spécification
Acier inoxydable | |
Système de transport | |
Acier inoxydable | |
Laveur-désinfecteur, laboratoire |