Learn More
Miele Professional™ Chariot pour laveurs-désinfecteurs
Chariot MT Mieltrans pour le chargement et le déchargement des laveurs et désinfecteurs
Marque: Miele Professional™ 12681000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour le stockage et le transport de paniers et d’inserts
- Divisé en 4 niveaux pouvant être ajustés de 102,5 mm
- Mobile avec 4 roulettes verrouillables
- Volume de chargement 549 x 599 mm
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
662 mm | |
616 mm |
Système de stockage / transport | |
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | |
1,985 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Miele Professional™ Chariot pour laveurs-désinfecteurs > 4 niveaux
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu