Learn More
Miele Professional™ Chariot pour laveurs-désinfecteurs
Chariot de transfert MF 27/28-1 pour le chargement et le déchargement des laveurs et désinfecteurs
Marque: Miele Professional™ 7397640
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Équipés de 4 roulettes, dont 2 sont verrouillables
- Manipulation simple et confortable grâce aux poignées arrondies
- Ancrable ou verrouillable au convoyeur roulant, etc. avec les deux côtés
- Hauteur d’entrée 850 mm, -100 mm, +150 mm
- Avec bac de récupération amovible H 70, l 603, P 866 mm
Spécification
Acier inoxydable | |
Système de transport | |
Acier inoxydable | |
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire |