Learn More
Smeg™ Système de chariot pour pipettes de lavage
Utilisé pour le lavage des pipettes volumétriques jusqu’à 55 cm de longueur. Le système de chariot Smeg Instruments pour le lavage des pipettes a 20 positions pour le lavage des pipettes et/ou des flacons de 45 à 49 cm de hauteur.
Marque:  Smeg™ LPV40
Code produit. 12693860
  • 1905.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chariot en acier inox
  • 20 emplacements pour pipettes de 55 cm de hauteur
  • 20 emplacements pour pipettes et/ou flacons de 45 à 49 cm de hauteur
Spécification
Spécification
Système de chariot pour pipettes de lavage
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Smeg™ Système de chariot pour pipettes de lavage > Système de chariot pour pipettes de lavage