Learn More
TRMT2B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | TRMT2B |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16810335
|
Proteintech
20767-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16800335
|
Proteintech
20767-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Probable S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase that catalyzes the formation of 5-methyl-uridine at position 54 (m5U54) in all tRNA. May also have a role in tRNA stabilization or maturation.Spécification
TRMT2B | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q96GJ1 | |
79979 | |
TRMT2B Fusion Protein Ag14750 | |
Primary | |
-20°C | |
TRMT2B |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CXorf34, TRM2 homolog, TRMT2B | |
TRMT2B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |