Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-114
65.73€ - 194.97€
Identifiants chimiques
CAS | 9002-93-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H26O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 250.38 |
Numéro MDL | MFCD00132505 |
Clé InChI | JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Polyoxyethylene(8) octylphenyl ether |
CID PubChem | 5590 |
Nom IUPAC | 2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthanol |
SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10537372
|
Thermo Scientific Chemicals
422365000 |
500 mL | Flacon en verre |
65.73€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10637754
|
Thermo Scientific Chemicals
422360025 |
2.5 L | Flacon en verre |
194.97€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9002-93-1 | |
250.38 | |
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N | |
5590 | |
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
C16H26O2 | |
MFCD00132505 | |
Polyoxyethylene(8) octylphenyl ether | |
2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthanol |
Spécification
Triton™ X-114 | |
9002-93-1 | |
>200.0°C | |
1.0550g/mL | |
254°C | |
pour point: -9°C | |
1.055 | |
260 mPa.s (25°C) | |
15, 6850 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible in most polar organic solvents and, aromatic hydrocarbons,, insoluble in aliphatic hydrocarbons. | |
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 | |
250.38 | |
537 |
Sans désignation | |
Liquide | |
22° to 28°C (1% in aq. soln.) | |
6 (5% aq. soln.) | |
Authentique | |
1.4880 to 1.4950 | |
C16H26O2 | |
MFCD00132505 | |
Polyoxyethylene(8) octylphenyl ether | |
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N | |
2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthanol | |
5590 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
GHS P Statement
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'rtecsNumber' : MD0907600
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Triton]TS X-114
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.