Learn More
Triton X-100, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11408706
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Détergent, équivalent au Nonidet P-40. Le détergent Triton|r X-100 est utilisé en tant que détergent non ionique, émulsifiant et agent dispersant. Il est utile pour l’isolement des protéines membranaires. Il est également utilisé en électrophorèse. C’est aussi un ingrédient actif du vaccin contre la grippe (Fluzone). Il trouve des applications dans la dispersion des matières carbonées pour les matériaux composites tendres et limite l’expansion des colonies d’Aspergillus nidulans en microbiologie. De plus, il s’agit d’un ingrédient actif dans les liquides de nettoyage pour disques vinyle faits maison avec de l’eau distillée et de l’alcool isopropylique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-93-1
Formule moléculaire C16H26O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.38
Numéro MDL MFCD00132505
Clé InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triton X-100
Point d’ébullition >250°C
Point de fusion ∽5°C
Densité 1.070
Quantité 2500 mL
Point d’éclair 180°C (356°F)
Indice de réfraction 1.49
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Nom IUPAC 2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthanol
Poids de la formule ca. 625
compliance-icons
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.