Learn More
Triton™ X-100, ACROS Organics™
Code produit. 10541754
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 l
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
EcoSafPak™
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 9002-93-1
Formule moléculaire C16H26O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.38
Numéro MDL MFCD00132505
Clé InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Polyoxyethylene(10) octylphenyl ether
CID PubChem 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Triton™ X-100
Point d’ébullition 270.0°C
Point de fusion 6.0°C
Densité 1.0670g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 274°C
Conditionnement Bouteille en verre
Indice de réfraction 1.4900 to 1.4920
Gravité spécifique 1.067
Viscosité 240 mPa.s (25°C)
Merck Index 15, 6850
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in toluene, xylene, trichloroethylene,, ethylene glycol, ethyl ether, ethyl alcohol,, isopropyl alcohol, ethylene dichloride and most, other solvnets., insoluble in kerosene, miniral spirits.
Nom IUPAC 2-[4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthan-1-ol
Poids de la formule 646.85