Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98 %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, sans RNAse et sans protéase
63.10€ - 124.00€
Identifiants chimiques
CAS | 9002-93-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H26O2 |
Synonyme | Éther de polyéthylèneglycol mono [4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényle] |
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10671652
|
Thermo Scientific Chemicals
327371000 |
100 mL, 100 ml | Flacon en verre |
63.10€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10287923
|
Thermo Scientific Chemicals
327372500 |
250 mL, 250 ml | Flacon en verre |
124.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la biologie moléculaireIdentifiants chimiques
9002-93-1 | |
C16H26O2 | |
Éther de polyéthylèneglycol mono [4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényle] |
Spécification
0,98 | |
9002-93-1 | |
1,0670 g/ml | |
C16H26O2 | |
6,0°C | |
6 à 8 (5 % solution aqueuse) | |
2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol | |
98 %, biologie moléculaire | |
Éther de polyéthylèneglycol mono [4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényle] |
Triton™ X-100 | |
Sans désignation | |
646,85 | |
MFCD00132505 | |
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N | |
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 | |
250.38 | |
Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : soluble dans le toluène, le xylène, le trichloroéthylène, l’éthylène glycol, l’éther éthylique, l’alcool éthylique, l’alcool isopropylique, le dichlorure d’éthylène et la plupart des autres solvants, insoluble dans le kérosène, les esprits minéraux. | |
Liquide visqueux |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Triton X-100
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche