Learn More
Citrate trisodique dihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.74€ - 267.33€
Identifiants chimiques
CAS | 6132-04-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9Na3O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 294.10 |
Numéro MDL | MFCD00150031 |
Clé InChI | NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate |
CID PubChem | 71474 |
ChEBI | CHEBI:32142 |
Nom IUPAC | trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté |
SMILES | C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11434993
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12274.36 |
500 g |
28.74€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11444993
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12274.0E |
2500 g |
95.98€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454993
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12274.0C |
10,000 g |
267.33€
10000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le citrate de trisodium dihydraté est largement utilisé dans les aliments, les boissons et les remplisseurs comme agent tampon, séquestrant ou émulsifiant. Il est utilisé comme anticoagulant lors des transfusions sanguines, laxatif osmotique, fluide fonctionnel, nettoyant pour solvants, produit d’entretien pour mobilier, produit de lavage pour lave-vaisselle et nettoyant pour radiateur automobile.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe citrate de trisodium dihydraté est largement utilisé dans les aliments, les boissons et les remplisseurs comme agent tampon, séquestrant ou émulsifiant. Il est utilisé comme anticoagulant lors des transfusions sanguines, laxatif osmotique, fluide fonctionnel, nettoyant pour solvants, produit d’entretien pour mobilier, produit de lavage pour lave-vaisselle et nettoyant pour radiateur automobile.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Stable et incompatible avec les bases, agents réducteurs et agents oxydants.
Identifiants chimiques
6132-04-3 | |
294.10 | |
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K | |
71474 | |
trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté |
C6H9Na3O9 | |
MFCD00150031 | |
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate | |
CHEBI:32142 | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] |
Spécification
Trisodium citrate dihydrate | |
150°C (in -2H2O) | |
Odorless | |
MFCD00150031 | |
14,8602 | |
Soluble in water. Insoluble in alcohol. | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] | |
294.10 | |
CHEBI:32142 | |
99% |
6132-04-3 | |
1.76 | |
C6H9Na3O9 | |
6104939 | |
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate | |
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K | |
trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté | |
71474 | |
294.10 (258.07 Anhydrous) |
Sécurité et traitement
H500
missing translation for 'einecsNumber' : 200-675-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche