Learn More
Tris, Ultra Pure, 1 kg, MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris |
CAS | 77-86-1 |
Quantité | 1 kg |
Formule moléculaire | C4H11NO3 |
Clé InChI | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Nom IUPAC | 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.136 |
CID PubChem | 6503 |
ChEBI | CHEBI:9754 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tris, Ultra Pure, 1 kg, MP Biomedicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu