Learn More
Tris(hydroxyméthyl)méthylamine, Tampon Tris 99+ %, Extra pur, SLR, Fisher Chemical
34.30€ - 323.00€
Identifiants chimiques
CAS | 77-86-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.136 |
Numéro MDL | 4679 |
Clé InChI | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 6503 |
ChEBI | CHEBI:9754 |
Nom IUPAC | 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10172590
|
Fisher Chemical
T/3710/48 |
100 g |
49.25€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10528830
|
Fisher Chemical
T/3710/50 |
250 g |
34.30€
250g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10785341
|
Fisher Chemical
T/3710/60 |
1 kg |
323.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tris(hydroxyméthyl)méthylamine, Tampon Tris, 99 % et +, extra pur, SLR
Identifiants chimiques
77-86-1 | |
121.136 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
C4H11NO3 | |
4679 | |
6503 | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
Spécification
77-86-1 | |
219°C | |
10.4 | |
C4H11NO3 | |
Récipient de poudre en plastique | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.136 | |
CHEBI:9754 |
168.5°C | |
Blanc | |
Solide en poudre | |
4679 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol | |
6503 | |
121.14g/mol |