Learn More
Chlorhydrate de tris(hydroxyméthyl)méthylamine, ‘’Tris-HCl’’, pour la biochimie, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Description
Chlorhydrate de tris(hydroxyméthyl)méthylamine, ‘’Tris-HCl’’, pour la biochimie
Spécification
Spécification
Point de fusion | 150°C |
Couleur | Blanc |
pH | 3.5 to 5.0 |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 157.6g/mol |
Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.