Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, ultra pur, 99,9 %
116.58€ - 508.53€
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme TRIS
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15446989
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J65594.A1
1 kg
116.58€
1kg
15456989
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J65594.A7
5 kg
508.53€
5kg
Description
Description
Tris(hydroxymethyl)aminomethane is used as buffers in biochemistry and molecular biology laboratories. It is used as a primary standard to standardize acid solutions for chemical analysis. It finds application in cell membranes to increase its permeability. As an alternative to sodium bicarbonate, it used in the treatment of metabolic acidosis. It acts as a precursor for the preparation of polymers, oxazolones and oxazolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tris(hydroxyméthyl)aminométhane est utilisé comme tampon dans les laboratoires de biochimie et de biologie moléculaire. En analyse chimique, il est utilisé comme étalon primaire pour normaliser les solutions acides. Il agit sur les membranes cellulaires pour augmenter leur perméabilité. Comme alternative au bicarbonate de sodium, il est utilisé dans le traitement de l’acidose métabolique. Il agit comme précurseur dans la préparation de polymères, d’oxazolones et d’oxazolidines.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthylène glycol, le méthanol, l’éthanol, le diméthylformamide, l’acétone, l’acétate d’éthyle, l’huile d’olive, le chloroforme et les solutions alcalines.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les bases et les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
77-86-1
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
6503
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
C4H11NO3
MFCD00004679
TRIS
CHEBI:9754
C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Tris(hydroxymethyl)aminomethane
167°C to 172°C
Blanc
Poudre cristalline
C4H11NO3
741883
TRIS
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
6503
121.14
77-86-1
219°C to 220°C
1.35
Ultrapure
MFCD00004679
149772
Soluble in water,ethylene glycol,methanol,ethanol,dimethyl formamide,acetone,ethyl acetate,olive oil,chloroform and alkaline solution.
C(C(CO)(CO)N)O
121.136
CHEBI:9754
99.9%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-064-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TY2900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante