Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorydrate de tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99 + %, très pur
53.57€ - 1135.65€
Identifiants chimiques
CAS | 1185-53-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11NO3·HCl |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.6 |
Numéro MDL | MFCD00012590 |
Clé InChI | QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride |
CID PubChem | 93573 |
Nom IUPAC | 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10093020
|
Thermo Scientific Chemicals
228031000 |
100 g | Flacon en plastique |
53.57€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10421271
|
Thermo Scientific Chemicals
228032500 |
250 g | Flacon en plastique |
106.53€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10358360
|
Thermo Scientific Chemicals
228030010 |
1 kg | Flacon en plastique |
297.48€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10032593
|
Thermo Scientific Chemicals
228030051 |
5 kg | Récipient en plastique |
1135.65€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
1185-53-1 | |
157.6 | |
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N | |
93573 | |
C(C(CO)(CO)N)O.Cl |
C4H11NO3·HCl | |
MFCD00012590 | |
tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate |
Spécification
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride | |
150.0°C to 153.0°C | |
3.5 to 5 (1% soln. at 25°C) | |
99+% | |
(HOCH2)3CNH2·HCl | |
tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride | |
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate | |
93573 | |
99+% | |
Cristaux ou poudre cristalline |
1185-53-1 | |
Blanc | |
Authentique | |
C4H11NO3·HCl | |
MFCD00012590 | |
(1% in water) Clear colorless | |
C(C(CO)(CO)N)O.Cl | |
157.6 | |
157.6 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-684-5
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.