Learn More
Chlorhydrate de tris, bioréactif ultra pur, J.T.Baker™
Code produit. 15518254
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
    Pour les applications de chromatographie liquide et de biologie moléculaire ; Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS Hydrochloride
Conditionnement Seau en PE
Quantité 5 kg
Gravité spécifique 1L = 0.00kg
Poids de la formule 157.6
Qualité Bioréactif ultra-pur