Learn More
Tris-HCl, solution 1 M, pH 8,0, qualité biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
33.30€ - 70.50€
Identifiants chimiques
CAS | 1185-53-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12ClNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.594 |
Clé InChI | QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 93573 |
Nom IUPAC | 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15893661
|
Thermo Scientific
J22638.AE |
100 mL | Flacon Nalgene |
33.30€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15835398
|
Thermo Scientific
J22638.AP |
500 mL | Flacon Nalgene |
56.70€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15855478
|
Thermo Scientific
J22638.K2 |
1 L | Flacon Nalgene |
70.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
1185-53-1 | |
157.594 | |
93573 | |
C(C(CO)(CO)N)O.Cl |
C4H12ClNO3 | |
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate |
Spécification
Tris-HCl | |
1M | |
Solution | |
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate | |
93573 | |
Biologie moléculaire |
1185-53-1 | |
8 | |
C4H12ClNO3 | |
C(C(CO)(CO)N)O.Cl | |
157.594 | |
157.6 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche