Learn More
Tampon TE, Tris-EDTA, solution 10X, pH 7,6, Biologie moléculaire, Fisher Bioreagents
23.15€ - 47.90€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris-EDTA (TE), 10X Solution |
---|---|
Note relative au nom | pH 7.6 |
CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Couleur | Incolore |
pH | 7.4 to 8.1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10153393
|
Fisher BioReagents
BP2475-100 |
100 mL | Flacon poly | N/A | N/A | N/A | |||||
10638593
|
Fisher BioReagents
BP2475-500 |
500 mL | Flacon poly | N/A | N/A | N/A | |||||
10409123
|
Fisher BioReagents
BP2475-1 |
1 L | Flacon Nalgene en PE | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
TE Buffer, Tris-EDTA, 10X Solution, pH 7.6, Molecular Biology
Tris–EDTA (TE) est utilisé pour la suspension des échantillons d’acides nucléiques.Spécification
Tris-EDTA (TE), 10X Solution | |
77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
7.4 to 8.1 | |
Sans DNase | |
Protease free | |
Biologie moléculaire |
pH 7.6 | |
Incolore | |
Liquide | |
Filtré à l’aide5 d’un filtre de -microns et autoclavé. | |
TE |
Sécurité et traitement
CAUTION!
Emergency Overview
May cause eye, skin, and respiratory tract irritation. Avoid contact with skin and eyes. Do not breathe dust. Do not breathe vapors or spray mist. Wash off immediately with soap and plenty of water removing all contaminated clothes and shoes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Remove from exposure, lie down. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. If not breathing, give artificial respiration. If not breathing, give artificial respiration. Obtain medical attention.
NFPA
Health:1
Flammability:0
Instability:0
Recommended Storage : RT