Learn More
Tampon TE, Tris-EDTA, solution 1X, pH 7,6, Biologie moléculaire, Fisher Bioreagents
25.45€ - 47.90€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris-EDTA |
---|---|
Note relative au nom | 1X Solution, pH 7.6 |
CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Couleur | Incolore |
pH | 7.4 to 8.1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10204973
|
Fisher BioReagents
BP2474-100 |
100 mL | Flacon poly | N/A | N/A | N/A | |||||
10183293
|
Fisher BioReagents
BP2474-500 |
500 mL | Flacon poly | N/A | N/A | N/A | |||||
10173293
|
Fisher BioReagents
BP2474-1 |
1 L | Flacon Nalgene en PE | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Tris–EDTA (TE) est systématiquement utilisé pour la suspension des échantillons d’acides nucléiques.Spécification
Tris-EDTA | |
77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
7.4 to 8.1 | |
Sans DNase | |
Protease free | |
Biologie moléculaire |
1X Solution, pH 7.6 | |
Incolore | |
Liquide | |
Filtré au travers d’un filtre de 5 micron. | |
TE |
Sécurité et traitement
CAUTION!
Emergency Overview
May cause eye, skin, and respiratory tract irritation. Avoid contact with skin and eyes. Do not breathe dust. Do not breathe vapors or spray mist. Wash off immediately with soap and plenty of water removing all contaminated clothes and shoes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Remove from exposure, lie down. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. If not breathing, give artificial respiration. If not breathing, give artificial respiration. Obtain medical attention.
NFPA
Health:1
Flammability:0
Instability:0
Recommended Storage : RT