Learn More
Tampon TE, Tris-EDTA, solution 100X, pH 8,0, Biologie moléculaire, Fisher Bioreagents
56.95€ - 78.27€
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-EDTA
Note relative au nom 100X Solution
CAS 77-86-1, 60-00-4, 7732-18-5
Couleur Sans désignation
Forme physique Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10264643
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher BioReagents
BP1338-1
1 L Flacon Nalgene en PE
56.95€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10143393
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher BioReagents
BP1338-4
4 L PolyPac™ Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Tampon TE, Tris-EDTA, solution 100X, pH 8,0, biologie moléculaire
Tris–EDTA (TE) est systématiquement utilisé pour la suspension des échantillons d’acides nucléiques.
Spécification
Spécification
Tris-EDTA
77-86-1, 60-00-4, 7732-18-5
Liquide
Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Biologie moléculaire
100X Solution
Sans désignation
Exempt de DNase
Protease free
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
AVERTISSEMENT !
Aperçu des cas d’urgences
Irritant pour les yeux et la peau. Porter un équipement de protection individuelle. Assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter l’ingestion et l’inhalation. Laver immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin si les symptômes persistent. Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau, également sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. Transporter le sujet à l’air frais En cas de difficulté à respirer, administrer de l’oxygène. Consulter immédiatement un médecin si les symptômes persistent. Consulter immédiatement un médecin si les symptômes persistent. Ne pas provoquer de vomissement.
NFPA
Santé :2
Inflammabilité :0
Instabilité :0
Recommended Storage : RT