Learn More
Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10465675
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70384-51-9
Formule moléculaire C15H33NO6
Poids moléculaire (g/mol) 323.42
Numéro MDL MFCD00010748
Clé InChI XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
CID PubChem 112414
Nom IUPAC 2-(2-méthoxyéthoxy)-N,N-bis[2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl]éthanamine
SMILES COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(dioxa-3, 6-heptyl)amine
Couleur Jaune à marron
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 330.0°C
Point d’éclair 162°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3OCH2CH2OCH2CH2)3N
Indice de réfraction 1.4466 to 1.4486
Quantité 500 mL
Fieser 15,356; 16,373
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone, ether, toluene and cyclohexane
Poids de la formule 323.42
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide