Learn More
Tris(dibenzylideneacétone)dipalladium(0), Pd 21,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) |
Point de fusion | 152°C to 155°C |
Quantité | 5 g |
Sensibilité | Air and moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in chlorinated solvents,benzene and THF. |
Poids de la formule | 915.74 |
Forme physique | Poudre |