Learn More
Tampon TRIS, solution 2M (biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon poly
Description
Tris est un composant tampon dans les procédures de biologie moléculaire, de culture tissulaire et d’électrophorèse. La solution Tris, 2 M, fournit une solution mère pratique pour la préparation des tampons Tris.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris Buffer |
Note relative au nom | 2M Solution |
Couleur | Sans désignation |
Concentration | 1.95 to 2.05 M |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
DNase | Exempt de DNase |
Identification | Pass Test |
Conditionnement | Flacon poly |
Protéase | Protease free |