Learn More
Tampon TRIS, solution 0,3M (biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit. 10593145 Tous les produits Fisherbrand Produits
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Tris est un composant tampon dans les procédures de biologie moléculaire, de culture tissulaire et d’électrophorèse. La solution Tris, 0,3 M, fournit une solution mère pratique pour ces applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris Buffer
Note relative au nom 0.3M Solution
CAS 77-86-1, 60-00-4
Couleur Sans désignation
Concentration 0.29 to 0.31 M
pH 10.1 to 11.1
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
DNase Sans DNase
Identification Pass Test
Formule moléculaire C4H11NO3
Conditionnement Flacon poly
Protéase Protease free
Merck Index 15, 9951
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • TRIS buffer, 0.3 M solution
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tampon TRIS, solution 0,3M (biologie moléculaire), Fisher BioReagents >