Learn More
Tris Base (cristaux blancs ou poudre cristalline/biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Tambour en fibres
Description
Sans DNase, RNase ni protéases.
Tris Base est un composant des tampons utilisés lors des procédures de biologie moléculaire, de culture cellulaire et électrophorétiques.
Spécification
Spécification
Absorbance | 0.05 AU max. à 280 nm |
Nom chimique ou matériau | Tris Base |
Point de fusion | 168.5°C |
Point d’ébullition | 219°C |
Couleur | Blanc |
pH | 10.4 |
Forme physique | Poudre / Solide |
Quantité | 10 kg |
DNase | Sans DNase |
Notes de qualité de la pureté | Sans DNase, RNase ni protéases |