Learn More
Tris Base (cristaux blancs ou poudre cristalline/biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit. 10336793
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Tambour en fibres
Pour les procédures de biologie moléculaire, de culture tissulaire et d’électrophorèse.
Sans DNase, RNase ni protéases.
Tris Base est un composant des tampons utilisés lors des procédures de biologie moléculaire, de culture cellulaire et électrophorétiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Triméthylol aminométhane, Trimethylol Aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Absorbance 0.05 AU max. à 280 nm
Nom chimique ou matériau Tris Base
Point de fusion 168.5°C
Point d’ébullition 219°C
Couleur Blanc
pH 10.4
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 25 kg
DNase Sans DNase
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage ≥99.8 %
Identification Test de réussite
Formule linéaire H2NC(CH2OH)3
Conditionnement Tambour en fibres
Protéase Sans protéases
Merck Index 15, 9951
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté ≥99.8 %
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane