Learn More
Tris(2-diméthylamino-éthyl)amine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15424507
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Tris(2-dimethylaminoethyl)amine is used as an atom transfer radical polymerization (ATRP) ligand for the creation of telechelic polymers. It is a tripodal polyamine ligand and forms complexes with group 1 metals, which is used in alkali-metal-mediated synthetic applications. Further, it is involved in the macrocyclization processes by reacting with tripodal esters in methanol to give tricyclic cryptands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tris(2-diméthylamino-éthyl)amine est utilisée comme ligand de polymérisation radicalaire par transfert d’atomes (PRTA) pour la création de polymères téléchéliques. Il s’agit d’un ligand polyamine tripodal qui forme des complexes avec des métaux de groupe 1, utilisés dans des applications synthétiques à médiation alcali-métallique. De plus, il est impliqué dans les processus de macrocyclisation en réagissant avec les esters tripodaux dans le méthanol pour donner des agents cryptands tricycliques.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants, les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33527-91-2
Formule moléculaire C12H30N4
Poids moléculaire (g/mol) 230.40
Numéro MDL MFCD00015607
Clé InChI VMGSQCIDWAUGLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n1,n1-bis 2-dimethylamino ethyl-n2,n2-dimethylethane-1,2-diamine, tris 2-dimethylaminoethyl amine, tris 2-dimethylamino ethyl amine, me6tren, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethyl, 2-bis 2-dimethylamino ethyl amino ethyl dimethylamine, acmc-20ah4b, n,n-bis 2-dimethylamino ethyl-n',n'-dimethylethane-1,2-diamine
CID PubChem 263094
Nom IUPAC N’,N’-bis[2-(diméthylamino)éthyl]-N,N-diméthylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(CCN(C)C)CCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
Point d’ébullition 70°C to 71°C (0.5 mmHg)
Formule linéaire [(CH3)2NCH2CH2]3N
Indice de réfraction 1.454
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 230.4
Pourcentage de pureté ≥99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(2-dimethylaminoethyl)amine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tris(2-dimethylaminoethyl)amine