Learn More
Chlorhydrate de tris(2-carboxyéthyl)phosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10583182
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51805-45-9
Formule moléculaire C9H12O6P
Poids moléculaire (g/mol) 247.16
Numéro MDL MFCD00145469
Clé InChI PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Synonyme tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
CID PubChem 2734570
Nom IUPAC 3-[bis(2-carboxyéthyl)phosphanyl]acide propanoïque ; chlorhydrate
SMILES [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 04, IV, 3441
Merck Index 15, 9222
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 286.65
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride