Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrochloride de tris(2-carboxyéthyl)phosphine, 98 %, Molecular Biology Grade
109.55€ - 338.69€
Identifiants chimiques
CAS | 51805-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H12O6P |
Poids moléculaire (g/mol) | 247.16 |
Numéro MDL | MFCD00145469 |
Clé InChI | PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride |
CID PubChem | 2734570 |
Nom IUPAC | 3-[bis(2-carboxyéthyl)phosphanyl]acide propanoïque ; chlorhydrate |
SMILES | [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15450127
|
Thermo Scientific Chemicals
J60316.04 |
2 g |
109.55€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15460127
|
Thermo Scientific Chemicals
J60316.06 |
5 g |
171.86€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15470127
|
Thermo Scientific Chemicals
J60316.09 |
10 g |
338.69€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
51805-45-9 | |
247.16 | |
PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K | |
2734570 | |
[O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O |
C9H12O6P | |
MFCD00145469 | |
tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride | |
3-[bis(2-carboxyéthyl)phosphanyl]acide propanoïque ; chlorhydrate |
Spécification
Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride | |
177°C to 178°C | |
C9H12O6P | |
UN3261 | |
tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride | |
PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K | |
3-[bis(2-carboxyéthyl)phosphanyl]acide propanoïque ; chlorhydrate | |
2734570 | |
98% | |
Poudre cristalline |
51805-45-9 | |
Flacon en plastique | |
MFCD00145469 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in DMSO or water | |
[O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O | |
247.16 | |
286.65 | |
Biologie moléculaire |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : À conserver au froid
- Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride, Molecular Biology Grade
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
RUO – Research Use Only