Learn More
Tris(2-aminoéthyl)amine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317251
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4097-89-6
Formule moléculaire C6H18N4
Poids moléculaire (g/mol) 146.24
Clé InChI MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine
CID PubChem 77731
ChEBI CHEBI:30631
Nom IUPAC N’,N’-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine
SMILES C(CN(CCN)CCN)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Tris(2-aminoethyl)amine
Point de fusion -16.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9770g/mL
Point d’ébullition 265.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (H2NCH2CH2)3N
Indice de réfraction 1.4960 to 1.4980
Quantité 500 mL
Beilstein 04,II,695
Gravité spécifique 0.977
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 146.24
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tris(2-aminoethyl)amine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.