Learn More
Chlorure de tris(2,2’-bipyridyl)ruthénium(II), hexahydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
136.00€ - 464.00€
Identifiants chimiques
CAS | 50525-27-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C30H36Cl2N6O6Ru |
Poids moléculaire (g/mol) | 748.62 |
Numéro MDL | MFCD00149670 |
Clé InChI | WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | tris 2,2'-bipyridyl ruthenium ii chloride hexahydrate |
CID PubChem | 131664161 |
Nom IUPAC | 2-pyridine-2-ylpyridine ; ruthénium(2+) ; dichlorure ; hydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru++].C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10154740
|
Thermo Scientific Acros
208750010 |
1 g | Flacon en verre |
136.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10229203
|
Thermo Scientific Acros
208750050 |
5 g | Flacon en verre |
464.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
50525-27-4 | |
748.62 | |
WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L | |
131664161 | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru++].C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1 |
C30H36Cl2N6O6Ru | |
MFCD00149670 | |
tris 2,2'-bipyridyl ruthenium ii chloride hexahydrate | |
2-pyridine-2-ylpyridine ; ruthénium(2+) ; dichlorure ; hydrate |
Spécification
Tris(2, 2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride, hexahydrate | |
>300.0°C | |
Authentique | |
C30H36Cl2N6O6Ru | |
tris 2,2'-bipyridyl ruthenium ii chloride hexahydrate | |
WHELTKFSBJNBMQ-UHFFFAOYSA-L | |
2-pyridine-2-ylpyridine ; ruthénium(2+) ; dichlorure ; hydrate | |
131664161 | |
98% |
50525-27-4 | |
97.5% min. | |
98% | |
MFCD00149670 | |
Solubility in water: soluble. | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru++].C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1 | |
748.62 | |
748.63 | |
Cristaux ou poudre cristalline |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche