Learn More
Tris(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionato)lanthane(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317928
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14319-13-2
Formule moléculaire C33H60LaO6
Poids moléculaire (g/mol) 691.742
Numéro MDL MFCD00010466
Clé InChI VTNJXVDFRGBYJC-LWTKGLMZSA-N
Synonyme Lanthanum(III)-DPM; La(TMHD)3
CID PubChem 72376397
Nom IUPAC (Z)-5-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylhept-4-en-3-one ; lanthane
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[La]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III)
Point de fusion 240°C
Point d’ébullition 370°C (decomposition)
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 688.72
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre