Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, Solution tampon 1,0 M, pH 7,2
Code produit. 15494599
Click to view available options
Quantité:
1 L
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Concentration Solution de tampon 1.0M
pH 7.2
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Formule moléculaire C4H11NO3
Odeur Odorless
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754