Learn More
TRIS, Solution tampon 0,5 M, pH 7,4, Thermo Scientific™
63.00€ - 81.40€
Identifiants chimiques
CAS | 77-86-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.136 |
Numéro MDL | MFCD00004679 |
Clé InChI | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 6503 |
ChEBI | CHEBI:9754 |
Nom IUPAC | 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15455079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62778.AP |
500 mL |
63.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15465079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62778.K2 |
1 L |
81.40€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
RemarquesConserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
77-86-1 | |
121.136 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
C4H11NO3 | |
MFCD00004679 | |
6503 | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
Spécification
TRIS buffer soln. | |
Solution de tampon 0.5M | |
Liquide | |
MFCD00004679 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol | |
6503 |
77-86-1 | |
7.4 | |
C4H11NO3 | |
Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ethylene glycol (79.1mg/ml),methanol (26mg/ml),anhydrous ethanol (14.6mg/ml),95% ethanol (22mg/ml),DMF (14mg/ml),acetone (2mg/ml),ethyl acetate (0.5mg/ml),olive oil (0.4mg/ml),chloroform (0.05mg/ml),and alkaline solution. | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.136 | |
CHEBI:9754 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante